Documentos Principais
84190
Sigma-Aldrich
2-(2-Aminoethyl)-1,3-di-Boc-guanidine
≥90% (HPLC), for peptide synthesis
Sinônimo(s):
1,3-Di-Boc-2-(2-aminoethyl)guanidine
Selecione um tamanho
1 G
R$ 3.058,00
5 G
R$ 12.250,00
R$ 3.058,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 3.058,00
5 G
R$ 12.250,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H26N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
302.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 3.058,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
2-(2-Aminoethyl)-1,3-di-Boc-guanidine, technical, ≥90% (HPLC)
grau
technical
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
lumps
pf
95-98 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N\CCN
InChI
1S/C13H26N4O4/c1-12(2,3)20-10(18)16-9(15-8-7-14)17-11(19)21-13(4,5)6/h7-8,14H2,1-6H3,(H2,15,16,17,18,19)
chave InChI
GKQKBELHRNEGCI-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Guanidinylation reagent[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
K C Nicolaou et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 6(8), 1185-1208 (1998-10-24)
Recent studies demonstrated that peptide and antibody antagonists of integrin alpha v beta 3 block angiogenesis and tumor growth. In this article, the design, synthesis and biological evaluation of a series of nitroaryl ether-based, nonpeptide mimetics are described. The design