Documentos Principais
96828
Sigma-Aldrich
Z-D-2-Nal-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Z-3-(2-naphthyl)-D-alanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H19NO4
Número CAS:
Peso molecular:
349.38
Beilstein:
5829411
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)OCc3ccccc3
InChI
1S/C21H19NO4/c23-20(24)19(22-21(25)26-14-15-6-2-1-3-7-15)13-16-10-11-17-8-4-5-9-18(17)12-16/h1-12,19H,13-14H2,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m1/s1
chave InChI
XBRPIBMAJOTVHG-LJQANCHMSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)