Documentos Principais
96140
Sigma-Aldrich
Z-Glu-OMe
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Sinônimo(s):
N-Carbobenzyloxy-L-glutamic acid 1-methyl ester, Z-L-Glutamic acid 1-methyl ester
About This Item
Fórmula linear:
HOOCCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
295.29
Beilstein:
2567599
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D −24.0±1°, c = 1% in ethanol
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
64-69 °C
68-70 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C14H17NO6/c1-20-13(18)11(7-8-12(16)17)15-14(19)21-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3,(H,15,19)(H,16,17)/t11-/m0/s1
chave InChI
BGMCTGARFXPQML-NSHDSACASA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)