Documentos Principais
96081
Sigma-Aldrich
N-Z-1,4-Butanediamine hydrochloride
≥98.0% (AT)
Sinônimo(s):
Benzyl N-(4-aminobutyl)carbamate hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2OCONH(CH2)4NH2.HCl
Número CAS:
Peso molecular:
258.74
Beilstein:
4725911
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (AT)
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
pf
192-196 °C
grupo funcional
Cbz
amine
cadeia de caracteres SMILES
NCCCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O.[H]Cl
InChI
1S/C12H18N2O2.ClH/c13-8-4-5-9-14-12(15)16-10-11-6-2-1-3-7-11;/h1-3,6-7H,4-5,8-10,13H2,(H,14,15);1H
chave InChI
ZVNNCIIFBSRHFE-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Protected diamine building block, e.g. synthesis of spermidine analogues[1][2][3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
J R Lakanen et al.
Journal of medicinal chemistry, 35(4), 724-734 (1992-02-21)
In order to assess the tolerance of the target enzyme spermine synthase for alpha-substituents on the aminopropyl moiety of the substrate spermidine, 1-methylspermidine (MeSpd, 2) was synthesized. It was determined that MeSpd is a poor substrate for spermine synthase and
I. Levchine et al.
Synthesis, 37-37 (1994)
A.G. Kalivretenos et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 6596-6596 (1993)