Documentos
94645
Sigma-Aldrich
L-Valine allyl ester p-toluenesulfonate salt
≥99.0%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH(NH2)COOCH2CH=CH2 · C7H8O3S
Número CAS:
Peso molecular:
329.41
Beilstein:
5200860
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥99.0%
forma
crystals
atividade óptica
[α]20/D +5.5±1°, c = 1% in methanol
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
117-120 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H]([NH3+])C(=O)OCC=C.Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H15NO2.C7H8O3S/c1-4-5-11-8(10)7(9)6(2)3;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h4,6-7H,1,5,9H2,2-3H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t7-;/m0./s1
chave InChI
HSIRKDASFUCGOZ-FJXQXJEOSA-N
Outras notas
Used in peptide and N-glycopeptide synthesis; the ester is selectively deblocked with (Ph3P)3RhCl
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
H. Waldmann et al.
Liebigs Ann. Chem., 1712-1712 (1983)