Documentos Principais
15048
Sigma-Aldrich
Boc-D-Ala-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Boc-D-alanine
Selecione um tamanho
5 G
R$ 366,00
25 G
R$ 484,00
R$ 366,00
Previsão de entrega em14 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 366,00
25 G
R$ 484,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
189.21
Beilstein:
4905241
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 366,00
Previsão de entrega em14 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (TLC)
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m1/s1
chave InChI
QVHJQCGUWFKTSE-RXMQYKEDSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
D-Ala-D-Ala
Sigma-Aldrich
A0912
D-Ala-D-Ala
Boc-Phe-OH ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
15480
Boc-Phe-OH
DCC 99%
Sigma-Aldrich
D80002
DCC