938726
ImPy-Dipop-Dipp
Sinônimo(s):
5-(2,6-diisopropoxyphenyl)-2-(2,6-diisopropylphenyl)imidazo[1,5-a]pyridin-2-ium chloride
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Cross Couplings
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cor
white
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
CC(C1=CC=CC(C(C)C)=C1[N+]2=CN3C(C4=C(OC(C)C)C=CC=C4OC(C)C)=CC=CC3=C2)C.[Cl-]
InChI
1S/C31H39N2O2.ClH/c1-20(2)25-13-10-14-26(21(3)4)31(25)32-18-24-12-9-15-27(33(24)19-32)30-28(34-22(5)6)16-11-17-29(30)35-23(7)8;/h9-23H,1-8H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
XMDMIAJKGFBECK-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)