Documentos Principais
715417
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydroimidazol-2-ylidene
Sinônimo(s):
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene, SIMes
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H26N2
Número CAS:
Peso molecular:
306.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: catalyst
pf
79-85 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)c(N2[C]N(CC2)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H26N2/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6/h9-12H,7-8H2,1-6H3
chave InChI
LSMWOQFDLBIYPM-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Hao Mei et al.
BMC genomics, 16, 336-336 (2015-04-23)
Genetic heritability and expression study have shown that different diabetes traits have common genetic components and pathways. A computationally efficient pathway analysis of GWAS results will benefit post-GWAS study of SNP associations and identification of common genetic pathways from diabetes
Artigos
The Hazari group has developed an improved palladium precatalyst scaffold for a wide range of cross-coupling reactions