Documentos Principais
93860
Sigma-Aldrich
2-(1-Aminocyclohexyl)acetic acid hydrochloride
≥95.0% (AT)
Sinônimo(s):
1-Aminocyclohexaneacetic acid hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H15NO2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
193.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95.0% (AT)
Formulário
solid
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NC1(CCCCC1)CC(O)=O
InChI
1S/C8H15NO2.ClH/c9-8(6-7(10)11)4-2-1-3-5-8;/h1-6,9H2,(H,10,11);1H
chave InChI
PKGBGSODHWQGTQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)