Documentos Principais
937347
Sigma-Aldrich
(AdMPhos)PdCl2
greener alternative
Sinônimo(s):
1,1′-Bis(di-1-adamantylphosphino)ferrocene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C50H68Cl2FeP2Pd
Peso molecular:
964.19
Código UNSPSC:
12352142
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Cross Couplings
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cor
brown
grupo funcional
phosphine
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Pd]([P](c1cccc1)(C23C[C@H]4C[C@H](C[C@H](C4)C3)C2)C56C[C@H]7C[C@H](C[C@H](C7)C6)C5)([P](c8cccc8)(C9%10C[C@H]%11C[C@H](C[C@H](C%11)C%10)C9)C%12%13C[C@H]%14C[C@H](C[C@H](C%14)C%13)C%12)Cl.[Fe]
Categorias relacionadas
Descrição geral
(AdMPhos)PdCl2 is a symmetrical ferrocene-based Pd-catalyst. Part of the MPhos series of diphosphino-ferrocene ligands bearing bulky adamantyl groups. (AdMPhos)PdCl2 can be used for a variety of cross-coupling transformations, including Suzuki coupling, C-P coupling, and Csp2-Csp3 coupling.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Aplicação
Murahashi-Feringa Coupling (Alkyl-Li)
Kumada-Corriu coupling (Alkyl-MgX)
Negishi coupling (Alkyl-ZnX)
Suzuki–Miyaura coupling (Alkyl-B(OR2))
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)