935662
Sulfato de zinco
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
White vitriol, Zinc vitriol
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
powder
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤15.0 ppm (trace metals analysis)
pH
4-6 (20 °C, 50 g/L in water)
pf
100 °C
solubilidade
ethanol: sparingly soluble
glycerol: sparingly soluble
water: soluble
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
chave InChI
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)