934690
Graphite
electrode sheet, copper substrate, size 5 in. × 10 in.
Sinônimo(s):
Carbon anode, Graphite anode
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
copper substrate (current collector)
Nível de qualidade
grau
battery grade
descrição
Description/Nominal Voltage: 0.1 V vs Li/Li+
Ensaio
≥98% (active material characteristic)
composição
Active material loading 6.5 mg/cm2 ± 5%
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tamanho
10 μm , copper current collector
5 in. × 10 in.
60 μm , excluding current collector
tamanho de partícula
15-20 μm (active material characteristic)
capacidade
≥370 mAh/g (Nominal Discharge)
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2