Documentos Principais
93433
Sigma-Aldrich
N,N′,N′′-Tritosyldiethylenetriamine
≥99.0%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3C6H4SO2NHCH2CH2)2NSO2C6H4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
565.73
Beilstein:
1277399
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥99.0%
forma
powder
pf
172-176 °C (lit.)
172-176 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCCN(CCNS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)S(=O)(=O)c3ccc(C)cc3
InChI
1S/C25H31N3O6S3/c1-20-4-10-23(11-5-20)35(29,30)26-16-18-28(37(33,34)25-14-8-22(3)9-15-25)19-17-27-36(31,32)24-12-6-21(2)7-13-24/h4-15,26-27H,16-19H2,1-3H3
chave InChI
OCDIAWYQMCPHAM-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Building block for the synthesis of polyaza macrocycles
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
F. Chavez et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 2990-2990 (1989)