Documentos Principais
931586
Sigma-Aldrich
(P(t-Bu)3)Pd(4-CF3-C6H4)(Br)
greener alternative
Sinônimo(s):
Bromo[tris(1,1-dimethylethyl)phosphine][4-(trifluoromethyl)phenyl]palladium, P(t-Bu)3 Pd G6 Br
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H31BrF3PPd
Peso molecular:
533.74
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Nível de qualidade
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Br[Pd]([P](C(C)(C)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Aplicação
(P(t-Bu)3)Pd(4-CF3-C6H4)(Br) is an oxidative addition complex that exhibits all of the same advantages of previous generations of Buchwald precatalysts.
Learn more about G6 Buchwald precatalysts
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)