Documentos Principais
929565
Sigma-Aldrich
Glyphosate-1,2-13C2,15N
≥98 atom %, ≥95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2CH815NO5P
Número CAS:
Peso molecular:
172.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.13
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pureza isotópica
≥98 atom %
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CP)
alteração de massa
M+3
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)