Documentos Principais
90007
Supelco
Glyphosate-2-13C
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
N-(Phosphonomethyl)glycine-2-13C
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.101,00
R$ 1.101,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.101,00
About This Item
Fórmula linear:
HO2C13CH2NHCH2PO(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
170.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 1.101,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥98.5% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤0.5% water
pf
230 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[13CH2]NCP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1+1
chave InChI
XDDAORKBJWWYJS-OUBTZVSYSA-N
Nota de análise
13C enrichment ≥98.5 atom% based upon labeld precursor
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Glyphosate certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
89432
Glyphosate
MCPA PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45555
MCPA
Artigos
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.