Documentos Principais
929514
Sigma-Aldrich
ItHept HCl
≥95%
Sinônimo(s):
1,3-Bis(3-ethylpentan-3-yl)-1H-imidazol-3-ium chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H33ClN2
Peso molecular:
300.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
CCC(CC)(CC)N1C=[N+](C(CC)(CC)CC)C=C1.[Cl-]
chave InChI
RQFXMBPPYZXOIW-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
ItHept HCl is an N-alkyl NHC ligand with demonstrated uses in the following reactions. Au-catalyzed hydration, Cu-catalyzed hydroboration, Ag-catalyzed hydroboration, Cu-catalyzed C–O coupling and Pd-catalyzed C–C and C–N couplings. This ligand features significantly higher steric volume compared with ItBu (659983) while maintaining the σ-donation and σ-acceptance inherent to N-alkyl NHC ligands.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
The Hazari group has developed an improved palladium precatalyst scaffold for a wide range of cross-coupling reactions