Documentos Principais
928747
Sigma-Aldrich
Microdot tips
Chamfered, clear, 33G, 0.25"
Sinônimo(s):
3D Bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
About This Item
Código UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
Microdot tips, Chamfered, clear 33G, 0.25" ID 0.006" 50/box
Aplicação
These microdot tips are compatible with fine particle-filled materials and can produce precise micro-deposits as small as 100 μm. Burr-free, polished, passivated stainless steel dispensing tips with polypropylene SafetyLok hubs for a secure fit to barrel reservoirs.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)