Documentos Principais
926108
Sigma-Aldrich
(S)-RUCY-XylBINAP
Takasago
Sinônimo(s):
RuCl[(S)-daipena][(S)-xylbinap]
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C71H73ClN2O2P2Ru
Número CAS:
Peso molecular:
1184.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: ligand
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
[Ru+]c9c(ccc(c9)OC)C(N)([C@@H](N)C(C)C)c%10ccc(cc%10)OC.P(c8cc(cc(c8)C)C)(c7cc(cc(c7)C)C)c1c(c6c(cc1)cccc6)c2c3c(ccc2P(c5cc(cc(c5)C)C)c4cc(cc(c4)C)C)cccc3.[Cl-]
chave InChI
VBDGCLWXZBVBHR-UCPQXOCLSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
(S)-RUCY-XylBINAP is a ruthenabicyclic complex that shows excellent activity in the asymmetric hydrogenation of ketones.
Informações legais
Product of Takasago.
For research and development purposes only. PCT/JP2010/072838
RUCY is a trademark of Takasago Intl. Corp.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Kazuhiko Matsumura et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(28), 10696-10699 (2011-06-17)
A novel ruthenabicyclic complex with base shows excellent catalytic activity in the asymmetric hydrogenation of ketones. The turnover frequency of the hydrogenation of acetophenone reaches about 35,000 min(-1) in the best case, affording 1-phenylethanol in >99% ee. Several aliphatic and