925926
Methacrylated Silk Fibroin
Sinônimo(s):
SilMA, Silk fibroin
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Degree of substitution ~20%
Nível de qualidade
forma
(Powder or sponge)
peso molecular
average mol wt >10000
Impurezas
≤0.5% hybrid protein content (m/m)
≤0.5% total carbohydrate (m/m)
≤10 μg/mL heavy metal content
cor
white to off-white
pH
6-7 ( in water)
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1