Documentos Principais
924911
Sigma-Aldrich
25-Hydroxyvitamin-D2-(26,26,26,27,27,27-d6)
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 8.848,00
R$ 8.848,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 8.848,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28D6H38O2
Número CAS:
Peso molecular:
418.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.13
R$ 8.848,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CP)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)/C=C/[C@H](C)C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])O)([H])/C(CCC1)=C/C=C(C[C@@H](O)CC3)\C3=C
InChI
1S/C28H44O2/c1-19-10-14-24(29)18-23(19)13-12-22-8-7-17-28(6)25(15-16-26(22)28)20(2)9-11-21(3)27(4,5)30/h9,11-13,20-21,24-26,29-30H,1,7-8,10,14-18H2,2-6H3/b11-9+,22-12+,23-13-/t20-,21+,24+,25-,26+,28-/m1/s1/i4D3,5D3
chave InChI
KJKIIUAXZGLUND-SGQRFKNGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)