Documentos Principais
923729
Maleimide-13C4
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C4H3NO2
Peso molecular:
101.04
Código UNSPSC:
12352005
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥98% (CP)
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
O=[13C]1[13CH]=[13CH][13C](N1)=O
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)