Documentos
923362
Sigma-Aldrich
2-(4-(5-Bromopyridin-2-yl)-4,7-diazaspiro[2.5]octan-7-yl)acetic acid
≥90%
Sinônimo(s):
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H16BrN3O2
Peso molecular:
326.19
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥90%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: linker
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrC1=CN=C(N2CCN(CC(O)=O)CC23CC3)C=C1
Categorias relacionadas
Aplicação
2-(4-(5-Bromopyridin-2-yl)-4,7-diazaspiro[2.5]octan-7-yl)acetic acid is useful as a rigid linker in PROTAC development for targeted protein degradation as well as chemical conjugates. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties. Developed in partnership with ComInnex.
Informações legais
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3