Documentos Principais
920568
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3-(5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazin-3-yl)propanoate
Sinônimo(s):
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H21N3O2
Peso molecular:
251.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reagent type: linker
Nível de qualidade
grupo funcional
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(OC(CCC1=CN=C2CNCCN12)=O)C
chave InChI
OKFDKTIPEQWBHV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
tert-Butyl 3-(5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazin-3-yl)propanoate is useful as a rigid linker in PROTAC development for targeted protein degradation as well as chemical conjugates. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties. Developed in partnership with ComInnex.
Similar linkers in this series:
920568
920657
ENAH38A2CCD6
AC5372910424
Informações legais
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)