922870
TpOx-Ph-p-Me
Sinônimo(s):
2,3,6,11,12-Pentakis(pentyloxy)-8-(p-tolyl)triphenyleno[1,2-d]oxazole
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Polymorph crystalline phase: Solid, Discotic Liquid Crystal, Isotropic
Nível de qualidade
temperatura de transição
crystalline phase to discotic phase 107 °C (heating)
discotic phase to isotropic phase 190 °C (heating)
solubilidade
soluble (THF > 1 mg/mL, DMSO < 0.33 mg/mL, DCM > 1 mg/mL)
λmax
270 nm in ethyl acetate
εmax
134,000 M-1cm-1
fluorescência
λem 455 nm, quantum yield 0.56 (pSS(nm) = 185; Fluorescence lifetime (ns) = 4.69)
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Fluorescent dye staining
- Organic semiconductor for organic electronic and photonic applications
- Multi-photon microscopy
Armazenamento e estabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Triphenoxazoles exhibit tunable properties, liquid crystallinity, and potential for modification.