922277
TpOx-B15C5
Sinônimo(s):
TpOx-Crown Ether Series
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Polymorph crystalline phase: Solid, Discotic Liquid Crystal, Isotropic
Nível de qualidade
solubilidade
soluble (DCM,THF > 1 mg /mL, MeCN, DMSO < 1 mg /mL)
λmax
270 nm in ethyl acetate
εmax
86,000 M-1cm-1 in ethyl acetate
fluorescência
λem 457 nm, quantum yield 0.43 (pSS(nm) = 187; Fluorescence lifetime (ns) = 4.23)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Metal cation sensing
- Fluorescent dye staining
- Organic semiconductor for organic electronic and photonic applications
- Multi-photon microscopy
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Triphenoxazoles exhibit tunable properties, liquid crystallinity, and potential for modification.