922404
N4,N4′-Bis(4-(6-((3-ethyloxetan-3-yl)methoxy)hexyl)phenyl)-N4,N4′-diphenylbiphenyl-4,4′-diamine
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
OTPD
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
solubilidade
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
toluene: soluble
fluorescência
λem 410 nm±10 nm in dichloromethane
Energia orbital
HOMO 5.34 eV
LUMO 1.9 eV
λ
in dichloromethane
Absorção UV
λ: 308 nm±5 nm Amax
λ: 353 nm±5 nm Amax
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)