Documentos Principais
588474
Sigma-Aldrich
6-[4-(4-Cyanophenyl)phenoxy]hexyl methacrylate
96%
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 2.893,00
R$ 2.893,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 2.893,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H25NO3
Número CAS:
Peso molecular:
363.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 2.893,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
96%
Formulário
liquid crystal
pf
73-76 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)OCCCCCCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C23H25NO3/c1-18(2)23(25)27-16-6-4-3-5-15-26-22-13-11-21(12-14-22)20-9-7-19(17-24)8-10-20/h7-14H,1,3-6,15-16H2,2H3
chave InChI
JJJGWRPDCQICFP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used in the synthesis of side chain liquid crystalline homopolymers and block copolymers with the cyanobiphenyl group as the mesogen.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)