Documentos Principais
919748
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-(phenol-3,5-13C2,2,6-d2)
≥95 atom % 13C, ≥70 atom % D, ≥90% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2C7D2H9NO3
Peso molecular:
185.19
Código UNSPSC:
12352112
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥95 atom % 13C
≥70 atom % D
Ensaio
≥90% (CP)
Formulário
powder
alteração de massa
M+4
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)