Documentos Principais
919616
Sigma-Aldrich
[Pd(IPr#)(cin)Cl]
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 1.450,00
500 MG
R$ 4.385,00
R$ 1.450,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 1.450,00
500 MG
R$ 4.385,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C102H81ClN2Pd
Peso molecular:
1476.62
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
R$ 1.450,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Aplicação
[Pd(IPr#)(cin)Cl] is a Pd-catalyst that can be used in a broad range of reactions, including cross-coupling, C-H functionalization, electrophilic additions.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)