Documentos
922765
Sigma-Aldrich
IPr* HCl
Sinônimo(s):
N,N′-Bis(2,6-bis(diphenylmethyl)-4-methylphenyl)imidazolium chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C69H57N2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
949.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
forma
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Categorias relacionadas
Aplicação
IPr*HCl is a bulky, flexible NHC ligand used for organometallic catalysis.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Guillaume Berthon-Gelloz et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 39(6), 1444-1446 (2010-01-28)
Herein, we wish to describe the efficient three-step synthesis of a novel highly hindered, but flexible, N-heterocyclic carbene and its coordination chemistry to Ag(i) and Rh(i).