Documentos Principais
919586
Sigma-Aldrich
Sarcosine-13C3 methyl ester hydrochloride
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3CH9NO2· HCl
Peso molecular:
142.56
Código UNSPSC:
12352106
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥97% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+3
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)