916676
A1V1PF2-OEt-PEG3-NH2 hydrochloride
Sinônimo(s):
AVP conjugate for IAP-mediated protein degrader development, Ethyl (S)-2-((S)-1-((2S,5S)-17-amino-2-(tert-butyl)-5-methyl-4-oxo-9,12,15-trioxa-3,6-diazaheptadecanoyl)pyrrolidine-2-carboxamido)-3-(4-fluorophenyl)propanoate hydrochloride, SNIPER building block
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
ligand
A1V1PF2
Nível de qualidade
Formulário
powder
adequação da reação
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](NCCOCCOCCOCCN)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(OCC)=O)CC2=CC=C(C=C2)F)=O)=O)C(C)(C)C)=O.Cl
InChI
1S/C33H54FN5O8.ClH/c1-6-47-32(43)26(22-24-9-11-25(34)12-10-24)37-30(41)27-8-7-15-39(27)31(42)28(33(3,4)5)38-29(40)23(2)36-14-17-45-19-21-46-20-18-44-16-13-35;/h9-12,23,26-28,36H,6-8,13-22,35H2,1-5H3,(H,37,41)(H,38,40);1H/t23-,26-,27-,28+;/m0./s1
chave InChI
SFGULORBEZCHMB-LNATTZSPSA-N
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Plate of 80 ligands against E3 ligase IAP designed by ComInnex; allows creation of bifunctional targeted protein degraders or molecular glues.
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.