Documentos Principais
919365
Sigma-Aldrich
(MeBPI)Ni-OAc
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.491,00
R$ 2.491,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.491,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H19N5NiO2
Peso molecular:
444.11
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
R$ 2.491,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
pf
>300 °C
Aplicação
(MeBPI)Ni-OAc is a Ni catalyst developed in the Sevov lab for electrocatalytic cross-electrophile coupling reactions. When combined with a redox-active shuttle (918105), (MeBPI)Ni-OAc enables the reductive coupling of a wide range of aryl, heteroaryl, or vinyl bromides with primary or secondary alkyl bromides.
Product can be used with our Synlectro electrochemistry platform (ESYNTH001)
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Blaise L Truesdell et al.
Journal of the American Chemical Society, 142(12), 5884-5893 (2020-03-03)
Cross-electrophile coupling (XEC) of alkyl and aryl halides promoted by electrochemistry represents an attractive alternative to conventional methods that require stoichiometric quantities of high-energy reductants. Most importantly, electroreduction can readily exceed the reducing potentials of chemical reductants to activate catalysts