Key Documents
917346
1,3,5-Trimethoxy-13C3-benzene
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3C6H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
171.17
Código UNSPSC:
12352101
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥99% (CP)
forma
solid
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3]OC1=CC(O[13CH3])=CC(O[13CH3])=C1
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)