91733
Trimethylsilyl trifluoroacetate
≥97.0% (T)
Sinônimo(s):
Trifluoroacetic acid trimethylsilyl ester
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
≥97.0% (T)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.336 (lit.)
n20/D 1.336
p.e.
88-90 °C (lit.)
densidade
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H9F3O2Si/c1-11(2,3)10-4(9)5(6,7)8/h1-3H3
chave InChI
VIYXXANHGYSBLY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?