Documentos Principais
915718
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
PEGPLGA-75H
Sinônimo(s):
Formulation kit, NanoFabTx
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 4.819,00
R$ 4.819,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 4.819,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H6O3·C2H4O)x·CH4O
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 4.819,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
aplicação(ões)
advanced drug delivery
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
NanoFabTx reagent, PEGPLGA-75H is a component of our NanoFabTx PEG-PLGA drug formulation screening kit (917796), which includes additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize 100-200 nm nanoparticles. NanoFabTx reagent, PEGPLGA-75H is a pegylated poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) polymer. PLGA is a biocompatible and biodegradable polymer that has been used widely in drug delivery systems for controlled drug release of many different types of therapeutic molecules.
Aplicação
NanoFabTx reagent, PEGPLGA-75H can be used as a refill for the component in our NanoFabTx PEG-PLGA drug formulation screening kit (917796).
Informações legais
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)