Documentos Principais
916382
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
PCL Nano
Sinônimo(s):
NanoFabTx
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 4.281,00
R$ 4.281,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 4.281,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10O2·C2H4O)x·CH4O
Número CAS:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 4.281,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
aplicação(ões)
advanced drug delivery
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
NanoFabTx reagent, PCL-Nano is a component of our NanoFabTx nanoparticle formulation screening kit (917737) which includes additional reagents, stabilizer and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize 100-200 nm nanoparticles. NanoFabTx reagent, PCL-Nano is a polycaprolactone (PCL) polymer, which is an FDA approved biodegradable polymer for biomedical and pharmaceutical applications, widely used as drug delivery systems.
Aplicação
NanoFabTx reagent, PCL-Nano can be purchased separately as a refill for our formulation screening kit (917737).
Informações legais
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)