Documentos Principais
915548
Sigma-Aldrich
Iron-doped hydroxyapatite nanopowder
5 at%
Sinônimo(s):
Ca5(PO4)3OH, Fe-doped HAp, Theranostic nanoparticles
Selecione um tamanho
10 G
R$ 1.001,00
R$ 1.001,00
Previsão de entrega em12 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 1.001,00
About This Item
Fórmula linear:
(Ca5.Fe0.25)(PO4)3(OH)
Código UNSPSC:
12352305
NACRES:
NA.23
R$ 1.001,00
Previsão de entrega em12 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Iron-doped (5 at%) hydroxyapatite nanopowder,
Formulário
nanopowder
Nível de qualidade
Aplicação
Hydroxyapatite has been regarded as one of the best host materials for metallic ions doping, such as Ti, Zn, Fe, and Cu ions. Metal ion doping helps regulate the properties of hydroxyapatites and can reduce the cytotoxicity from metal ions.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Substituted hydroxyapatites for biomedical applications: A review.
Supova M, et al.
Ceramics International, 41(8), 9203-9231 (2015)