914819
Cesium iodide
AnhydroBeads™, 99.999% trace metals basis, (Perovskite grade)
Sinônimo(s):
Cesium monoiodide
About This Item
Produtos recomendados
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
linha de produto
AnhydroBeads™
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
crystals
tamanho de partícula
-10 mesh
pf
626 °C (lit.)
densidade
4.51 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[I-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.HI/h;1H/q+1;/p-1
chave InChI
XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
To achieve net-zero emissions by 2050, renewable power contributions must triple. Photovoltaic stations provide vital utility power, achieved primarily through third- and fourth-generation technology. Promising trends include recycling and revolutionary, ultra-lightweight, flexible, and printable solar cells.