Documentos Principais
914045
Sigma-Aldrich
Peptide-RGD bioink preparation solution B
About This Item
Código UNSPSC:
12352201
Formulário
solution
composição
Preparation solution B (20mL)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Peptide - RGD bioink preparation solution B is a dilution and reconstitution solution for use with Peptide - RGD bioink (prod no.914444)
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)