913111
Hexane-1,6-diammonium bromide
Sinônimo(s):
1,6-Hexanediamine, Dihydrobromide (8CI,9CI) 1,6-Hexanediammonium dibromide, Greatcell Solar®, Hexamethylenediamine dihydrobromide, NHEXDAB
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Identity by (1H NMR)
Nível de qualidade
forma
powder
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cor
white
categoria alternativa mais ecológica
InChI
1S/C6H16N2.2BrH/c7-5-3-1-2-4-6-8;;/h1-8H2;2*1H
chave InChI
XSYPBULLQGGYPJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3