911798
N-(4-Bromophenyl)-N-phenylacrylamide
≥95%
Sinônimo(s):
Electrophilic scout fragment, KB05, Scout fragment for targetable cysteine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥95%
Formulário
(Powder or crystals or solid or chunks)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(cc1)N(c2ccccc2)C(=O)C=C
InChI
1S/C15H12BrNO/c1-2-15(18)17(13-6-4-3-5-7-13)14-10-8-12(16)9-11-14/h2-11H,1H2
chave InChI
WFQQVUPOAKOTGT-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)