Documentos Principais
909084
Sigma-Aldrich
4-Methacryloxy-2-hydroxybenzophenone
≥99%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 2.285,00
R$ 2.285,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 2.285,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H14O4
Número CAS:
Peso molecular:
282.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
43211915
NACRES:
NA.23
R$ 2.285,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
contém
3000 ppm MEHQ as stabilizer
cor
clearoily
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O(c1cc(c(cc1)C(=O)c2ccccc2)O)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C17H14O4/c1-11(2)17(20)21-13-8-9-14(15(18)10-13)16(19)12-6-4-3-5-7-12/h3-10,18H,1H2,2H3
chave InChI
IMNBHNRXUAJVQE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Methacryloxy-2-hydroxybenzophenone is a UV absorber that can be used in ophthamic and optical applications.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)