Key Documents
909068
Sigma-Aldrich
Tritolylamine diacrylate
>98%
Sinônimo(s):
4,4′-di(acrylyloxypropyl)-4″-methyl-triphenylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H33NO4
Peso molecular:
483.60
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.23
Ensaio
>98% (HPLC)
>98%
forma
viscous liquid
contém
150-400 ppm MEHQ as stabilizer
cor
yellow to brown
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Tritolylamine diacrylate is a polymerizable charge transport molecule. It can be used for long-life photoconductor coatings in laser printers.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)