Documentos Principais
907685
Sigma-Aldrich
2-Methyl-13C-butyraldehyde-3,4-13C2
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2H5CH(13CH3)CHO
Código UNSPSC:
12352005
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥97% (CP)
Formulário
liquid
alteração de massa
M+3
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)