Documentos Principais
904805
Sigma-Aldrich
((S)-3-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-1-(2′-(3-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)ureido)-[1,1′-binaphthalen]-2-yl)-1-isopropylurea
≥95%
Sinônimo(s):
Gouverneur fluorination catalyst
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 2.017,00
R$ 2.017,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 2.017,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C41H28F12N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
836.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
R$ 2.017,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
pf
144-160 °C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)NC(=O)N(C(C)C)c2c(c6c(cc2)cccc6)c3c4c(ccc3NC(=O)Nc5cc(cc(c5)C(F)(F)F)C(F)(F)F)cccc4
InChI
1S/C41H28F12N4O2/c1-21(2)57(37(59)55-29-19-26(40(48,49)50)16-27(20-29)41(51,52)53)33-14-12-23-8-4-6-10-31(23)35(33)34-30-9-5-3-7-22(30)11-13-32(34)56-36(58)54-28-17-24(38(42,43)44)15-25(18-28)39(45,46)47/h3-21H,1-2H3,(H,55,59)(H2,54,56,58)
chave InChI
VKRWLTPTRNIRGQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
((S)-3-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-1-(2′-(3-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)ureido)-[1,1′-binaphthalen]-2-yl)-1-isopropylurea is a hydrogen bonding phase-transfer catalyst capable of activating CsF for the asymmetric nucleophilic fluorination of sulfoniums.1
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Gabriele Pupo et al.
Science (New York, N.Y.), 360(6389), 638-642 (2018-05-12)
Common anionic nucleophiles such as those derived from inorganic salts have not been used for enantioselective catalysis because of their insolubility. Here, we report that merging hydrogen bonding and phase-transfer catalysis provides an effective mode of activation for nucleophiles that