904759
Polietilenimina, ramificada
average Mw ~270,000 by LS
Sinônimo(s):
PEI
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Identity:Conforms to structure
Ensaio
>93% (KFT)
Formulário
liquid
peso molecular
~90 kDa by LS
average Mw ~270,000 by LS
cor
colorless to pale yellow
p.e.
250 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CN1
InChI
1S/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H2
chave InChI
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Professor Yoshiki Katayama (Kyushu University, Japan) discusses recent advances in drug delivery systems and strategies that exploit the EPR effect, with a special focus on stimuli-responsive systems based on novel materials.