901940
Graphene oxide
pH stabilized, dispersion (in 0.05 M HEPES buffer), pH 7.5
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
forma
dispersion (in 0.05 M HEPES buffer)
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
1 mg/mL
pH
7.5
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.