901889
3D printing copper ink
Sinônimo(s):
3D printing copper ink, Copper, Copper ink, Cu
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
viscosidade
20-60 Pa.s
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Our metallic copper 3D-printing ink is comprised of copper particles (1-10 μm) suspended in a mixture of organic solvents containing a dissolved, high molecular weight elastomeric, biocompatible polyester (polylactic-co-glycolic acid; PLGA). Prior to further use, to remove residual solvents after 3D-printing (or other application such as coating, direct painting etc) the copper composite material should be washed in 70% ethanol and then by water.
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)